Learn More
Corning™ Conjunto de propulsor modificado
Eje impulsor de acero inoxidable con hoja de impulsor modificada para usar con sondas para crear un biorreactor pequeño.
218.48€ - 1156.59€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10727993
|
Corning™
401661 |
Matraz giratorio Proculture de 15 L accionado magnéticamente |
1156.59€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10632374
|
Corning™
402648 |
Matraz giratorio Proculture de 3 L accionado magnéticamente |
474.78€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11952011
|
Corning™
401392 |
Matraz giratorio Proculture de 8 L accionado magnéticamente |
218.48€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Eje impulsor de acero inoxidable con hoja de impulsor modificada para usar con sondas para crear un biorreactor pequeño.
Especificaciones
Acero inoxidable | |
No estéril |