Learn More
OHAUS™ Bloque de módulos para viales
El bloque de módulos OHAUS™ para viales cuenta con un estrecho contacto de tubos a paredes que permite una máxima retención de calor y está disponible con o sin un termómetro.
151.00€ - 164.00€
Especificaciones
Material | Aluminio anodizado |
---|---|
Tipo | Bloque |
Incluye | Con termómetro para pocillos |
Tamaño | 1 bloque |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15712609
|
OHAUS™
30400189 |
Viales de 28 mm |
164.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15792599
|
OHAUS™
30400187 |
Viales de 23 mm |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15702609
|
OHAUS™
30400188 |
Viales de 35 mm |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15782599
|
OHAUS™
30400186 |
Viales de 21 mm |
151.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15762599
|
OHAUS™
30400184 |
Viales de 17 mm |
151.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15722609
|
OHAUS™
30400190 |
Viales de 16 mm |
151.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15742599
|
OHAUS™
30400182 |
Viales de 12 mm |
151.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15752599
|
OHAUS™
30400183 |
Viales de 15 mm |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Los accesorios del calentador de bloque incluyen bloques modulares para acomodar casi cualquier muestra
- Los bloques modulares tienen un contacto estrecho de tubos a paredes, lo que permite un máximo retención de calor
- La mayoría de los bloques disponen de un termómetro para medir la temperatura del bloque
- Las cubiertas de baja temperatura ayudan a reducir el flujo de aire para estabilidad de temperatura adicional
Especificaciones
Aluminio anodizado | |
Bloque | |
Con termómetro para pocillos | |
1 bloque |