Learn More
Miele Professional™ Inyector móvil, módulo A 306
Módulo A 306 para la carga óptima de instrumental de vidrio de laboratorio de gran volumen
Marca:  Miele Professional™ 9862580
Código de producto. 15455021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Adecuado para 4 cilindros de medición de 1 a 2 l, forma alta
  • Adecuado para 2 cilindros de medición de 1 a 2 l, forma baja + 2 con forma alta
  • Superficies de contacto recubiertas de plástico