Learn More
Moesin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | Moesin |
---|---|
Concentración | 0.15 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16856144
|
Proteintech
16495-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16846144
|
Proteintech
16495-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody does not react with talin or ezrin. It weakly reacts with radixin. It detects most of the proteolytic fragments of moesin.
Moesin, a member of the talin-4.1 superfamily, is a linking protein of the submembraneous actin cytoskeleton. It is expressed in macrophages, lymphocytes, fibroblastic, endothelial, epithelial, and neuronal cell lines but not in blood cells. It is involved in cell adhesion, migration, and organization of cell surface structures. This antibody does not react with talin or ezrin. It weakly reacts with radixin. It detects most of the proteolytic fragments of moesin.Especificaciones
Moesin | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
O35763, P26038, P26041 | |
17698, 4478, 81521 | |
Moesin Fusion Protein Ag9623 | |
Primary | |
-20°C | |
MSN |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
moesin, MSN | |
Msn | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |