Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga con tapón a presión planos Molecular BioProducts
490.00€ - 510.00€
Especificaciones
Estilo de tapón Plano
Certificaciones/conformidad ARNasa, ADNasa, ARN, ADN, ATP, libre de pirógenos
Material Polipropileno
Incluye Tapón plano
Envase Bolsa
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Color Esterilidad Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Esterilidad Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10644163
Ver documentos
Thermo Scientific™
3439G
Verde Estéril 0.6mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10787984
Ver documentos
Thermo Scientific™
3439O
Naranja Estéril 0.6mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10367232
Ver documentos
Thermo Scientific™
3439A
Surtido Estéril 0.6mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Con tapón plano
  • Sin áreas mate ni graduaciones
  • Certificado de ausencia de ARNasa/ADNasa, ARN/ADN, ATP y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
Plano
Polipropileno
Bolsa
Plano
ARNasa, ADNasa, ARN, ADN, ATP, libre de pirógenos
Tapón plano