Learn More
Invitrogen™ 5(6)-CFDA (5-(and-6)-Carboxyfluorescein Diacetate), mixed isomers
Sustrato de esterasa que penetra en las células y que puede servir como sonda de viabilidad
Marca: Invitrogen™ C195
256.20 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
- Mide tanto la actividad enzimática, que es necesaria para activar su fluorescencia, como la integridad célula-membrana, que es necesaria para la retención intracelular de su producto fluorescente
- Tras la hidrólisis por esterasas intracelulares, este éster AM también produce carboxifluoresceína
- En comparación con la fluoresceína, la carboxifluoresceína contiene cargas negativas adicionales y, por lo tanto, se conserva mejor en las células
Adhesión celular, análisis de células, recuento celular y viabilidad, recuento celular, viabilidad y crioconservación, cultivo celular, proliferación celular, rastreo y seguimiento de células, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, ensayos toxicológicos celulares, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, rastreo celular general, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, homeostasis iónica y señalización, ensayos de ADME/Tox basados en objetivos, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C | |
Otras etiquetas o colorantes | |
CFDA y compuestos relacionados |
5(6)-CFDA | |
100 mg | |
Temperatura ambiente |