Learn More
Invitrogen™ Colorante CellTracker™ cm-DII
Es un colorante fluorescente rojo adecuado para supervisar el movimiento de las células o su ubicación.
618.00€ - 696.00€
Especificaciones
Color Amarillo
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Método de detección Fluorescente
Línea de productos CellTracker™
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11560166
Ver documentos
Invitrogen™
C7000
20 x 50 μg
696.00€
1000 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10474562
Ver documentos
Invitrogen™
C7001
1mg
618.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Después de cargar las células, el colorante se conserva bien, lo que permite el seguimiento multigeneracional de movimientos celulares.
  • Espectros de excitación/emisión rojos (553/570 nm máximo) son óptimos para el multiplexing con colorantes fluorescentes verdes y proteínas
  • Retención de la señal fluorescente superior a >72 horas (normalmente de tres a seis generaciones).
  • Baja citotoxicidad: no afecta a la viabilidad ni a la proliferación—
  • Mejor solubilidad en agua en comparación con DII
  • Diseñado para pasar libremente a través de las membranas celulares a las células, donde se transforma en productos de reacción impermeables a las células
  • Los colorantes se transfieren a las células hijas, pero no a las células adyacentes de una población.
  • Estable, no tóxico a las concentraciones de trabajo, bien conservado en las células, y brillante fluorescente a pH fisiológico
Análisis celular, marcado y seguimiento celular, adquisición de imágenes celulares, marcado celular general, adquisición de imágenes in vivo, marcado neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
Microscopio de fluorescencia
CellTracker™
Proteína fluorescente
Membranas celulares y lípidos, Lipids
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Fluorescente
Temperatura ambiente
Tinte