Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ AHA (L-Azidohomoalanine)
Descripción
La AHA (L-azidohomoalaína) Click-iT proporciona una alternativa rápida, sensible, no tóxica y, lo que es más importante, no radiactiva a la técnica radiactiva tradicional, la 35S-metionina para la detección de la proteína naciente. La AHA es un análogo de aminoácido que contiene una modificación muy pequeña, específicamente una fracción de azido que se puede alimentar a células cultivadas e incorporar en proteínas durante la síntesis de proteínas activas. La detección utiliza la ligación quimioselectiva o reacción «clic» entre una azida y un alquino donde la proteína con modificación de azido se detecta con uno de los kits de detección de análisis de proteínas Click-iT que contienen TAMRA, Dapoxyl™ o alquino biotina. La sensibilidad de detección con estos reactivos en geles 1-D y Western blots se encuentra en el rango de femtomol bajo y es compatible con el análisis posterior de LC-MS/MS y MALDI MS o reactivos Multiplexed Proteomics™ para análisis diferenciales de proteínas recién sintetizadas junto con glicoproteínas totales, fosfoproteínas totales o proteínas totales.
- Menos peligroso
Análisis celular, químicas clic, química de etiquetado, etiquetado metabólico y síntesis de proteínas nacientes con química clic, etiquetado de proteínas y anticuerpos, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Características ecológicas | Menos peligroso |
Tipo de producto | AHA |
Cantidad | 5 mg |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C |
Método de detección | Con base de biotina, fluorescente |
Método de etiquetado | Marcaje metabólico |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Línea de productos | Click-iT™, Sondas moleculares™ |
Etiqueta o tinte | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, biotina, Oregon Green 488, TMR (tetrametilrodamina) |
Labeling Target | Proteínas |