Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ L-Homopropargylglycine (HPG)
Descripción
La homopropargilglicina (HPG) Click-iT proporciona una alternativa rápida, sensible, no tóxica y, lo que es más importante, no radiactiva a la técnica tradicional, la 35S metionina, para la detección de la síntesis de proteínas nacientes. La HPG es un análogo de aminoácido que contiene una modificación muy pequeña, específicamente una fracción de alquino que se puede alimentar a células cultivadas e incorporar en proteínas durante la síntesis de proteínas activas. La detección utiliza la ligación quimioselectiva o reacción «clic» entre una azida y un alquino donde la proteína con modificación de alquino se detecta con un colorante que contiene azida o hapteno junto con el kit de tampones de reacción celular Click-iT o el kit de tampones de proteínas Click-iT. Con el kit de tampones de reacción celular Click-iT, las células se pueden analizar mediante microscopía de fluorescencia, citometría de flujo o adquisición de imágenes y análisis de alto contenido. Con el kit de tampones de reacción de proteínas Click-iT, consiga una sensibilidad de detección en geles 1-D y Western blots en el rango bajo de femtomoles o realice análisis de LC-MS/MS y MALDI MS.
- Menos peligroso
Análisis celular, químicas clic, análisis de glicoproteínas con química clic, química de etiquetado, etiquetado metabólico y síntesis de proteínas nacientes con química clic
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Características ecológicas | Menos peligroso |
Tipo de producto | L-homopropargilglicina |
Cantidad | 5 mg |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a - 20 °C y desecado. |
Método de etiquetado | Marcaje metabólico |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Línea de productos | Click-iT™, Sondas moleculares™ |
Etiqueta o tinte | Alquino |
Formato | Sólido |
Labeling Target | Proteínas |