Learn More
Invitrogen™ Dextran, Tetramethylrhodamine, 10,000 MW, Neutral
Métodos rigurosos para eliminar todo el colorante no conjugado posible y, a continuación, analizar los conjugados de dextranos mediante la cromatografía en capa fina como apoyo a fin de garantizar la ausencia de contaminantes de bajo peso molecular
Marca: Invitrogen™ D1816
Descripción
Los dextranos etiquetados son polisacáridos hidrófilos que se usan más comúnmente en estudios de microscopía para supervisar la división de células, registrar el movimiento de las células vivas e informar de las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplásmica. El dextrano etiquetado se suele introducir en las células mediante microinyección. Los dextranos son polisacáridos hidrofílicos que se caracterizan por su peso molecular de alto a moderado, su buena solubilidad en agua y su baja toxicidad. También suelen tener baja inmunogenicidad. Los dextranos son biológicamente inertes debido a sus vínculos poli-(α-D-1,6-glucosa) poco comunes, que los hacen resistentes a la incisión por la mayoría de las glucosidasas celulares endógenas.
- Acoplamiento del succinimidil de nuestros colorantes a la molécula de dextrano que, en la mayoría de los casos, da lugar a un dextrano neutro o aniónicos
- Adecuado para el marcado neuronal (anterógrado y retrógrado) en células vivas
- Marcado de linaje celular en células vivas
- Examen de las comunicaciones intercelulares (por ejemplo, en uniones de brecha, durante la cicatrización de heridas y durante el desarrollo embrionario); investigación de la permeabilidad vascular y la integridad de la barrera hematoencefálica; supervisión de la acidificación (algunos conjugados de colorante de dextrano son sensibles al pH)
- Estudio de las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplásmica
- La mayoría de los dextranos etiquetados con tintes de tetrametilrodamina son esencialmente neutros
- Para producir dextranos más altamente aniónicos, el procedimiento exclusivo agrega grupos con carga negativa a los portadores de dextrano; estos productos se denominan dextranos polianiónicos
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, adquisición de imágenes celulares, rastreo celular general, adquisición de imágenes in vivo, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Dextrano | |
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Temperatura ambiente | |
Invitrogen™ |
25 mg | |
Colorantes clásicos | |
555/580 nm |