Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Alexa Fluor™ 488 Streptavidin (Alexa Fluor™ 488 EGF complex)
Los conjugados biotinilados utilizan biotina-XX, que contiene un agente separador largo para mejorar la afinidad del receptor EGF
Marca: Invitrogen™ E13345
Descripción
Gracias al EGF marcado con fluorescencia, los científicos han podido investigar las interacciones receptor-membrana, estudiar la distribución de los receptores y calcular las constantes de frecuencia para la interacción del EGF con su receptor, entre otras muchas acciones.
- Los conjugados que incorporan fluoresceína (FITC), Oregon Green™ 514 y tetrametilrodamina se construyeron con colorante directamente unido al EGF
- Molécula EGF: 53 aminoácidos, PM=6,045 Da
- Etiqueta (Ex/EM): Biotina-XX con estreptavidina Alexa Fluor 488 (aproximadamente 495/519 nm)
- Número de moléculas de fluoróforo en cada molécula EGF: aproximadamente de 2 a 3
- La fluorescencia se suele monitorizar mediante un citómetro de flujo, un microscopio de fluorescencia o un fluorímetro
Bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamíferos, cultivo celular primario, cultivo de células T
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Célula de mamífero | |
Fluorescente | |
Colorantes Alexa Fluor | |
Alexa Fluor™ | |
Hielo húmedo |
Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. | |
Factor de crecimiento | |
Sólido | |
100 μg | |
EGF |