Learn More
Invitrogen™ FluoReporter™ Blue Fluorometric dsDNA Quantitation Kit, 200-2,000 assays
Proporcione protocolos y reactivos para analizar NA celular con tinción de ácido nucleico azul fluorescente Hoechst 33258
Marca:  Invitrogen™ F2962
276.50 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10256762
  • 406.00€ / cada uno
Descripción
  • La cuantificación del ADN celular es rápida, y todas las manipulaciones se pueden realizar en pocillos de microplaca
  • Las células se lisan congelándolas en agua destilada, se añade después una solución de colorante diluido a las células lisadas y se mide la fluorescencia
Ensayos de toxicología bioquímica, análisis celular, recuento celular y viabilidad, recuento celular, viabilidad y crioconservación, cultivo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, ensayos de toxicología celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, detección de alto contenido (HCS), ensayos ADME/Tox basados en dianas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Placa de 96 pocillos
Lector de microplacas
Kit de cuantificación de ADNbc
Temperatura ambiente
Fluorescencia
Otras etiquetas o colorantes
FluoReporter™
De 200 a 2000 ensayos