Learn More
Invitrogen™ FluoZin™-1, Tripotassium Salt, cell impermeant
Diseñado para detectar concentraciones de Zn2+ que están presentes en vesículas sinápticas y se liberan en respuesta a la estimulación eléctrica o agonistas excitotóxicos
Marca: Invitrogen™ F24180
Descripción
- Basado en el quelante N-(2-metoxifenil)iminodiacetato, diseñado para la detección de Zn2+ en el rango 0-100μM con interferencia mínima en la sensibilidad de Ca2+
- Etiqueta (Ex/EM): FluoZin-1 (aproximadamente 495/515 nm)
- Kd (Zn2+) (en tampón): aproximadamente 8μM
- El producto liofilizado puede disolverse en agua destilada o tampón acuosos para su uso
- El producto suele cargarse en las células mediante microinyección o difusión de la pipeta de parche
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, descubrimiento y desarrollo de fármacos, homeostasis iónica y señalización, identificación y validación de objetivos y plomo, detección de iones de zinc y metales pesados
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Microscopio de fluorescencia | |
Indicador de zinc | |
500 μg |
Fluorescente | |
Zinc Indicator | |
FluoZin™ | |
Temperatura ambiente |