Learn More
Invitrogen™ Fura Red™, AM, cell permeant
Analógico fura-2 visible excitable y visible a la luz que ofrece posibilidades particulares de medición de radiometría de Ca2+ en células individuales
780.00€ - 828.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
---|---|
Método de detección | Fluorescente |
Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad y proliferación celulares |
Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Microfotómetro, Citómetro de flujo |
Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11598956
|
Invitrogen™
F3020 |
500 μg |
780.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11508966
|
Invitrogen™
F3021 |
10 x 50 μg |
828.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Medición mediante microfotometría, imágenes o citometría de flujo cuando se utiliza con un indicador de calcio verde-fluorescente de excitación única
- Forma de acetoximetil (AM) éster
- Útil para la carga intracelular no invasiva
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, ensayos de segundo mensajero basados en células, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de receptores acoplados a proteínas G, homeostasis iónica y señalización, identificación y validación de objetivos y plomo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Viabilidad y proliferación celulares | |
A base de colorantes fluorescentes | |
Temperatura ambiente |
Fluorescente | |
Microscopio de fluorescencia, Microfotómetro, Citómetro de flujo | |
Rojo Fura™ |