Learn More
Invitrogen™ Escherichia coli (K-12 strain) BioParticles™, Alexa Fluor™ 594 conjugate
La fluorescencia de los conjugados de colorantes es uniformemente intensa en el rango de pH de 3 a 10.
Marca: Invitrogen™ E23370
265.30 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
Conjugados con marcado covalente con fluoróforos (se ha tenido especial cuidado para eliminar el colorante libre después de la conjugación).
- Etiqueta (Ex/EM): Alexa Fluor594 (aprox. 590/617 nm)
- Los conjugados se suministran en forma de polvos liofilizados
- Hay aproximadamente 3 x 108 partículas de E. coli o S. aureus por mg sólido y aproximadamente 2 x 107 partículas de zimosano por mg sólido
- Los conjugados pueden reconstituirse en el tampón que prefiera para su uso en ensayos de fagocitosis
- La fluorescencia de los conjugados que están unidos a la superficie celular (pero no internalizados) puede suprimirse mediante bromuro de etidio, azul de tripano u otros supresores
- Además de las aplicaciones celulares, los conjugados fluorescentes pueden ser eficaces como referencias de calibración de citómetros de flujo al clasificar bacterias y mutantes de la levadura
- Las partículas pequeñas también pueden ser referencias útiles para estudios sobre la dispersión de la luz porque sus tamaños y formas difieren de manera característica
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. | |
Microscopio de fluorescencia | |
Alexa Fluor™ 594 | |
entre 3 y 10 | |
2 mg | |
E. coli |
Fluorescente | |
Conjugado E. coli | |
Polvo liofilizado | |
Alexa Fluor™, BioParticles™ | |
Temperatura ambiente |