Learn More
Invitrogen™ Lipopolysaccharides from Salmonella Minnesota, Alexa Fluor™ 488 conjugate
El conjugado brillante verde fluorescente puede usarse para seguir los procesos de unión, transporte e internalización celular con lipopolisacáridos
Marca: Invitrogen™ L23356
Descripción
Análisis celular, ciclo celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, lisosomas, vacuolas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. | |
Conjugado de lipopolisacárido | |
Alexa Fluor™ | |
Temperatura ambiente |
Fluorescente | |
Colorantes Alexa Fluor | |
100 μg | |
495/519 |