Learn More
Invitrogen™ Mag-Fura-2, AM, cell permeant
Indicador de magnesio intracelular que es radiométrico y excitable a la luz UV
Marca: Invitrogen™ M1291
Descripción
- Forma de acetoximetil (AM) éster
- Útil para la carga intracelular no invasiva
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de magnesio
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Cell Viability and Proliferation | |
Magnesium Indicator | |
1 mg |
Fluorescente | |
Microscopio de fluorescencia, microfotómetro, citómetro de flujo, Microphotometer, Flow Cytometer | |
Penetra en la célula | |
Temperatura ambiente |