Learn More
Invitrogen™ MANT-GMPPNP (2'-(or-3')-O-(N-Methylanthraniloyl)-β:γ-Imidoguanosine 5'-Triphosphate, Trisodium Salt)
Produce análogos de nucleótidos que causan poca perturbación de las interacciones nucleótidos-proteínas
Marca: Invitrogen™ M22353
Descripción
El análogo nucleótido MANT GMPPNP se modifica en la fracción de la ribosa. La madurez compacta del fluoróforo de MANT y su posición de fijación resulta en análogos de nucleótidos que inducen una perturbación mínima de las interacciones de nucleótidos-proteínas. Debido a que la fluorescencia de MANT es sensible al ambiente del fluoróforo, las interacciones nucleótido-proteína pueden ser directamente detectables. Los nucleótidos MANT son valiosas sondas de la estructura y actividad enzimática de las proteínas de unión a nucleótidos.
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
MANT-GMPPNP | |
Hielo húmedo | |
MANT (N-Methylanthraniloyl) |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
5 mM | |
50 μl |