Learn More
Invitrogen™ MQAE (N-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-Methoxyquinolinium Bromide)
6-derivado de metoxiquinolina e indicador fluorescente para Cl- intracelular
Marca: Invitrogen™ E3101
Descripción
- Detecta el ión a través de supresión por colisión limitada por difusión
- MQAE tiene mayor sensibilidad a Cl- y mayor producción cuántica de fluorescencia que SPQ
Detección de aniones, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Viabilidad y proliferación celulares | |
MQAE | |
100 mg |
Fluorescente | |
Microscopio confocal, Citómetro de flujo | |
A base de colorantes fluorescentes | |
Temperatura ambiente |