Learn More
Invitrogen™ PED-A1 (N-((6-(2,4-DNP)Amino)Hexanoyl)-1-(BODIPY™ FL C5)-2-Hexyl-Sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine) (Phospholipase A1 Selective Substrate)
Fosfolípido etiquetado con PED-A1
Marca:  Invitrogen™ A10070
295.40 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10083183
  • 434.00€ / cada uno
Descripción
Los sustratos de fosfolipasa Molecular Probes son fosfolípidos etiquetados con colorante utilizados para supervisar la actividad de la fosfolipasa A (PLA) en preparaciones enzimáticas purificadas, lisados celulares y células vivas.
  • Etiqueta (Ex/EM): PED-A1
  • Especificidad: PLA1
  • Producto de escisión: BODIPY™ FL C5
  • El producto liofilizado puede disolverse en DMSO para su uso
  • La fluorescencia se mide en ensayos de microplaca o utilizando citometría de flujo
  • Permeabilidad celular
Nota: Existen dos variaciones estructurales de estos sustratos, que confieren especificidad para PLA1 y PLA2. Las versiones con etiquetas fluorescentes del producto de escisión generado a partir de estos sustratos también están disponibles para su uso como estándares para evaluar la conversión porcentual del sustrato en reacciones enzimáticas.
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de lipasa y fosfopolipasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Permeabilidad celular
Fluorescente
BODIPY™
Sustrato selectivo de fosfolipasa A1
Fosfolipasa
Temperatura ambiente
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Sólido
100 µg
Sustrato basado en lípidos
Citómetro de flujo, lector de microplacas