Learn More
Invitrogen™ Phen Green™ FL, Diacetate, cell permeant
El indicador de metales pesados fluorescente-verde se puede utilizar para detectar un amplio rango de iones
Marca: Invitrogen™ P6763
Descripción
- Detecta Cu2+, Cu+, Fe22+, Hg2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+ y Ni2+
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de iones de zinc y metales pesados
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C | |
Viabilidad y proliferación celulares | |
Diacetato de FL | |
Verde Phen™ | |
Temperatura ambiente |
Fluorescente | |
Microscopio de fluorescencia, Lector de microplacas | |
Indicador de zinc, indicador de hierro, indicador de níquel, indicador de mercurio, indicador de cadmio, indicador de cobre, indicador de plomo | |
1 mg |