Learn More
Invitrogen™ Qtracker™ 625 Cell Labeling Kit
Utilice el péptido diana personalizado para introducir nanocristales naranja/rojo-fluorescentes en el citoplasma de las células vivas.
Marca: Invitrogen™ A10198
967.40 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Includes: 100 μl de nanocristales Qtracker, componente A (2 μM en 50 mm de tampón de borato, pH de 8,3) y 100 μl de portador Qtracker, componente B (solución salina tamponada con fosfato, pH de 7,2).
Descripción
- La etiqueta Qtracker 625 tiene Ex/Em 405-585 nm/625 nm
- La entrega citoplasmática no está mediada por una enzima específica; por lo tanto, no se ha observado ninguna especificidad de tipo celular
- La entrega se realiza normalmente en menos de 1 hora
- Los nanocristales Qdot suministrados son compatibles con células sensibles al suero
- La intensa fluorescencia se mantiene en entornos celulares complejos y bajo diversas condiciones biológicas, incluyendo cambios en el pH intracelular, la temperatura y la actividad metabólica.
- Observe las células etiquetadas usando una iluminación continua extensiva, sin los problemas de fotoblanqueo y degradación que a menudo se asocian con los colorantes orgánicos.
- Se distribuyen en las vesículas del citoplasma, y son heredadas por las células hijas durante al menos seis generaciones: La fluorescencia de las etiquetas Qtracker puede verse hasta una semana después de la entrega en algunas líneas celulares
- La retención celular a largo plazo hace que los kits sean adecuados para estudiar la motilidad, la migración, la diferenciación, la morfología y muchos otros estudios de las funciones celulares
- Las etiquetas no se filtran de las células intactas para que sean tomadas por las células adyacentes en la población
- Se pueden supervisar fácilmente en diversas plataformas, como la citometría de flujo, la fluorescencia/microscopía focal, los lectores de microplacas de fluorescencia y los sistemas de imágenes de alto contenido
- La citotoxicidad de los materiales utilizados en los kits de etiquetado de células Qtracker ha sido probada en varias líneas celulares, incluyendo las células CHO, HeLa, U-118, 3T3, HUVEC y Jurkat: El etiquetado con los kits de etiquetado de células Qtracker parece ejercer un impacto mínimo en la expresión de los marcadores de la superficie celular, la proliferación celular, la actividad de las enzimas celulares y la motilidad celular.
- Después del etiquetado, los investigadores han demostrado una amplia variedad de aplicaciones para las células etiquetadas con Qtracker, incluyendo el co-cultivo celular y el ensamblaje de células en ensamblajes heterotípicos, la diferenciación multilínea, la trans-diferenciación frente a la fusión celular, el seguimiento de células madre embrionarias y mesenquimales, y la dinámica de la migración celular.
Análisis de células, marcado y seguimiento celular, viabilidad, proliferación y función de las células, quimiotaxis y migración celular
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Contiene 100 μl de nanocristales de Qtracker™, componente A (2 μM de tampón de borato de 50 mM, pH 8,3) y 100 μl de portador de Qtracker™, componente B (solución salina tamponada con fosfato, pH 7,2). Almacenar de 2–6 °C. No la congele. Estable durante al menos 6 meses. | |
Molecular Probes™, QTRACKER™ | |
Temperatura ambiente |
1 Kit | |
Reactivos de etiquetado celular | |
Kit de etiquetado celular |