Learn More
Invitrogen™ 5-(and-6)-Carboxy SNARF™-1
El indicador de pH impenetrable en células tiene pKa de aproximadamente 7,5, por lo que es útil para medir los cambios de pH entre pH 7 y pH 8
Marca: Invitrogen™ C1270
Descripción
- Presenta un cambio significativo de emisión dependiente del pH de amarillo-naranja a fluorescencia roja profunda en condiciones ácidas y básicas, respectivamente
- Esta dependencia del pH permite utilizar la relación de intensidades de fluorescencia del colorante en dos longitudes de onda de emisión, normalmente 580 nm y 640 nm, para las determinaciones cuantitativas del pH
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. | |
Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Lector de microplacas | |
Indicador de pH | |
1 mg |
Fluorescente | |
Indicador de pH | |
SNARF™ | |
Temperatura ambiente |