Learn More
Invitrogen™ SNARF™-5F 5-(and-6)-Carboxylic Acid
Indicador de pH radiométrico impenetrable en las células
Marca: Invitrogen™ S23922
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- pKa de aproximadamente 7,2
- Presenta un cambio significativo de emisión dependiente del pH de amarillo-naranja a fluorescencia roja profunda en condiciones ácidas y básicas, respectivamente
- Esta dependencia del pH permite utilizar la relación de las intensidades de fluorescencia del colorante en dos longitudes de onda de emisión, normalmente 580 nm y 640 nm, para las determinaciones cuantitativas del pH
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. | |
Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Lector de microplacas | |
A base de colorantes fluorescentes | |
SNARF™ | |
Temperatura ambiente |
Fluorescente | |
Indicador de pH | |
Indicador de pH | |
1 mg |