Learn More
Tamices moleculares 3A, sedimentos, diám.: 3,2 mm, Honeywell™ Fluka™
Sedimentos, 3,2 mm
263.67€ - 798.19€
CAS 308080-99-1
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Peso molecular (g/mol) 202.135
Número MDL MFCD00131613
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15613960
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
334278-1KG
1 kg Frasco de polietileno
263.67€
1 Kg
15623960
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
334278-5KG
5 kg Tambor con revestimiento Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
308080-99-1
202.135
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
AlNaO6Si2
MFCD00131613
19758701
Especificaciones
Molecular sieves, UOP Type 3Å
2 g/cm3
308080-99-1
>400°C
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
NONH for all modes of transport
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
202.135
Beige o tostado
Dia.: 3.2 mm
Sedimentos
AlNaO6Si2
MFCD00131613
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano
19758701