Learn More
Lámina de molibdeno, 0,05 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
85.43€ - 1149.72€
CAS | 7439-98-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Mo |
Peso molecular (g/mol) | 95.95 |
Número MDL | MFCD00003465 |
Clave InChI | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
PubChem CID | 23932 |
ChEBI | CHEBI:28685 |
Nombre IUPAC | molibdeno |
SMILES | [Mo] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15457345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046943.GH |
100 x 100 mm |
85.43€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15467345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046943.HW |
150 x 300 mm |
323.61€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15477345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046943.HX |
300 x 600 mm |
1149.72€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7439-98-7 | |
95.95 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
23932 | |
molibdeno |
Mo | |
MFCD00003465 | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
CHEBI:28685 | |
[Mo] |
Especificaciones
Molybdenum foil | |
7439-98-7 | |
Mo | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
[Mo] | |
95.95 | |
CHEBI:28685 | |
≈5.1g/100x100mm |
0.05mm (0.002 in.) thick | |
(base metálica) | |
MFCD00003465 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
molibdeno | |
23932 | |
99.95% | |
Papel de aluminio |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4680000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.