Learn More
Lámina de molibdeno, 0,1 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3257049
Click to view available options
Cantidad:
100 x 150 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Forma: aprox. 10,2 g/100 x 100 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum
Color Gris
Aspecto Dark gray foil
Densidad 10.22g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Cantidad 100 x 150 mm
Formula Weight (peso de la fórmula) 95394
Olor Odorless
Formulario Lámina, 0,1 mm de grosor