Learn More
Lámina de molibdeno, 0,5 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molybdenum foil |
Nombre de nota | 0.5mm (0.02 in.) thick |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 150 x 300 mm |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
Peso | ≈51g/100x100mm |
Formulario | Papel de aluminio |