Learn More
Gasa de molibdeno, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,305 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365187
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Filtración, electrodos
Filtración, electrodos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum gauze
Nombre de nota Woven from 0.305mm (0.012 in.) dia. wire
Cantidad 300 x 300 mm
Tamaño de malla 20 Mesh
Formulario Tela de alambre