Learn More
Sulfuro de molibdeno(IV), 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
90.62€ - 1049.22€
CAS | 1317-33-5 |
---|---|
Fórmula molecular | MoS2 |
Peso molecular (g/mol) | 160.07 |
Clave InChI | CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z |
PubChem CID | 14823 |
ChEBI | CHEBI:30704 |
Nombre IUPAC | bis(sulfanilideno)molibdeno |
SMILES | S=[Mo]=S |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10032670
|
Thermo Scientific Acros
215781000 |
100 g | Frasco de vidrio |
90.62€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10328160
|
Thermo Scientific Acros
215785000 |
500 g | Frasco de vidrio |
288.44€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11954221
|
Thermo Scientific Acros
215780025 |
2.5 kg | Tambor de plástico |
1049.22€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1317-33-5 | |
160.07 | |
molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z | |
CHEBI:30704 | |
S=[Mo]=S |
MoS2 | |
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N | |
14823 | |
bis(sulfanilideno)molibdeno |
Especificaciones
Molybdenum(IV) sulfide | |
1317-33-5 | |
Polvo | |
MoS2 | |
15,6322 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aqua regia and sulfuric acid | |
S=[Mo]=S | |
160.07 | |
CHEBI:30704 | |
98.5% |
2375.0°C | |
Negro o gris | |
98% min. (MoS2) | |
MoS2 | |
molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z | |
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N | |
bis(sulfanilideno)molibdeno | |
14823 | |
160.07 |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 215-263-9
- Molybdenum(IV) sulfide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.