Learn More
Sulfuro de molibdeno(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782006
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
Molybdenum(IV) sulfide is used as a catalyst in the electrolysis of water. It is employed as a cocatalyst for desulfurization in petrochemistry especially hydrodesulfurization. It is also used as a component of photoelectrochemical and microelectronics applications. Further, it is useful as a filament material in many electrical applications. It finds application as a lubricant in aircraft engines. Polymers consisting of molybdenum(IV) sulfide such as nylon, teflon and vespel posses improved strength and reduced friction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-33-5
Fórmula molecular MoS2
Peso molecular (g/mol) 160.07
Número MDL MFCD00003470
Clave InChI CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
SMILES S=[Mo]=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum(IV) sulfide
Punto de fusión 1185°C
Color Negro
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in hot sulfuric acid,and aquaregia. Insoluble in water,concentrated sulfuric acid and dilute acid.
Nombre IUPAC bis(sulfanilideno)molibdeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.08
Olor Odorless
Aspecto Black powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenum(IV) sulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Molybdenum sulfide