Learn More
Nanopolvo de molibdeno, APS 60-80 nm, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molybdenum nanopowder |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN3089 |
Cantidad | 5 g |
Porcentaje de pureza | 99% |
Olor | Odorless |
Tamaño de partículas | APS 60 to 80nm |
Formulario | Nanopolvo |