Learn More
Molibdeno, solución plasmática estándar, Specpure™, Mo 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7076377
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Envase Frasco de plástico