Learn More
Polvo de molibdeno, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS | 7439-98-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Mo |
Peso molecular (g/mol) | 95.95 |
Número MDL | MFCD00003465 |
Clave InChI | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
PubChem CID | 23932 |
ChEBI | CHEBI:28685 |
Nombre IUPAC | molibdeno |
SMILES | [Mo] |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7439-98-7 | |
95.95 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
23932 | |
molibdeno |
Mo | |
MFCD00003465 | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
CHEBI:28685 | |
[Mo] |
Especificaciones
Molybdenum | |
7439-98-7 | |
10.22g/cm3 at 20°C | |
Mo | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
[Mo] | |
95.95 | |
CHEBI:28685 | |
Polvo |
Gris | |
gray powder | |
99.95% (Metals basis) | |
MFCD00003465 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
molibdeno | |
23932 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P281-P308+P313-P370+P378q-P501c
H228-H360-H371.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:4,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4680000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Molybdenum powder
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Molybdenum