Learn More
Patrón de molibdeno en aceite base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11460299 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Mo5000μ g/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material Molybdenum Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7439-98-7, 8042-47-5
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular Mo
Número MDL MFCD00003465
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Mo]
Nombre IUPAC molibdeno
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:28685
Grado Petróleo/plasma
Show More Show Less
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.