Learn More
Óxido de molibdeno(VI), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
65.43€ - 201.00€
CAS | 1313-27-5 |
---|---|
Fórmula molecular | MoO3 |
Peso molecular (g/mol) | 143.95 |
Número MDL | MFCD00003469 |
Clave InChI | JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide |
PubChem CID | 14802 |
ChEBI | CHEBI:30627 |
Nombre IUPAC | trioxomolibdeno |
SMILES | O=[Mo](=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10042670
|
Thermo Scientific Acros
206361000 |
100 g | Frasco de plástico |
65.43€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11994151
|
Thermo Scientific Acros
206365000 |
500 g | Frasco de plástico |
201.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
1313-27-5 | |
143.95 | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
14802 | |
trioxomolibdeno |
MoO3 | |
MFCD00003469 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
CHEBI:30627 | |
O=[Mo](=O)=O |
Especificaciones
1155.0°C | |
795.0°C | |
1313-27-5 | |
99.0 | |
Polvo | |
MoO3 | |
MFCD00003469 | |
15, 6325 | |
Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. mineral acids, sol. of alkali, hydroxides and ammonia, soluble in potassium bitartrate | |
O=[Mo](=O)=O | |
143.95 | |
CHEBI:30627 | |
≥99% |
Molybdenum(VI) oxide | |
99+% | |
Verde-amarillo | |
100.0 | |
99% min | |
MoO3 | |
04,203; 13,279; 16,227 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
trioxomolibdeno | |
14802 | |
143.94 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Susceptible de provocar cáncer.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P
Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil hacerlo.
Seguir aclarando.
Usar guantes, ropa de protección
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 215-204-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4725000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Molybdenum(VI) oxide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.