Learn More
Óxido de molibdeno(VI), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994151
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-27-5
Fórmula molecular MoO3
Peso molecular (g/mol) 143.95
Número MDL MFCD00003469
Clave InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nombre IUPAC trioxomolibdeno
SMILES O=[Mo](=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1155.0°C
Nombre del producto químico o material Molybdenum(VI) oxide
Punto de fusión 795.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Verde-amarillo
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Fórmula lineal MoO3
Fieser 04,203; 13,279; 16,227
Índice Merck 15, 6325
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. mineral acids, sol. of alkali, hydroxides and ammonia, soluble in potassium bitartrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.94
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenum(VI) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.