Learn More
Óxido de molibdeno(VI) bis(2,4-pentanodionato), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059180
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
CAS: 17524-05-9 | C10H14MoO6 | 326.17 g/mol
Forms a functional model compound for the study of oxotransferase molybdenum enzymes. Mild catalyst for the deprotection of acetals in high yield. Catalyzes high yield oxidation of secondary alcohols to ketones with sodium percarbonate and phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17524-05-9
Fórmula molecular C10H14MoO6
Peso molecular (g/mol) 326.17
Número MDL MFCD00011506
Clave InChI SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
Sinónimo Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI); Molybdenyl acetylacetonate
Nombre IUPAC dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum (VI) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Punto de fusión ∼185°C (decomposition)
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.16
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Air Sensitive
compliance-icons
Product Identifier
  • Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Dioxobis(pentane-2,4-dionato-O,O)molybdenum
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.