Learn More
Alambre de molibdeno, 0,127 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
162.81€ - 490.00€
CAS | 7439-98-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Mo |
Peso molecular (g/mol) | 95.95 |
Número MDL | MFCD00003465 |
Clave InChI | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
PubChem CID | 23932 |
ChEBI | CHEBI:28685 |
Nombre IUPAC | molibdeno |
SMILES | [Mo] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11336737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010037.H6 |
200 m |
162.81€
200 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11326737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010037.I1 |
1000 m | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
7439-98-7 | |
95.95 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
23932 | |
molibdeno |
Mo | |
MFCD00003465 | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
CHEBI:28685 | |
[Mo] |
Especificaciones
Molybdenum wire | |
7439-98-7 | |
Mo | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
[Mo] | |
95.95 | |
CHEBI:28685 | |
≈0.13g/m |
0.127mm (0.005 in.) dia., Annealed, Temper: soft | |
(base metálica) | |
MFCD00003465 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
molibdeno | |
23932 | |
99.95% | |
Alambre, ≈0,13g/m, templado: suave |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes