Learn More
Alambre de molibdeno, 1,6 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 m
5 m
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molybdenum wire |
Nombre de nota | 1.6mm (0.063 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 1 m |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
Peso | ≈20.5g/m |
Formulario | Alambre, ≈20,5g/m, templado: suave |