Learn More
Alambre de molibdeno, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407651
Click to view available options
Cantidad:
100 m
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
5 metros
Forma: aprox. 2,0 g/m; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum
Color Gris
Aspecto Dark gray wire
Densidad 10.22g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Cantidad 5 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈2,0 g/m; templado: suave