Learn More
Ácido molíbdico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4088772 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-91-4
Fórmula molecular H2MoO4
Peso molecular (g/mol) 161.96
Número MDL MFCD00036287
Clave InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
Nombre IUPAC dihidroxi(dioxo)molibdeno
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdic acid
Nombre de nota For Analysis ACS
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,6326
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh, h2so4 and fixed alkalies
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.96
Porcentaje de pureza ≥85.0% (MoO3)
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.1
Densidad 3.1000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ''Molybdic acid''
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.