Learn More
Ácido molíbdico, MoO3 85% mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080824
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido molíbdico se utiliza como precursor en la producción de molibdeno de amonio tetrahidrato y sulfuro de molibdeno(IV). La mezcla de ácido molíbdico en ácido sulfúrico concentrado se denomina reactivo Froehde, y se aplica en química analítica para la detección de alcaloides.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de amonio diluido, álcali y amoníaco. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-91-4
Fórmula molecular H2MoO4
Peso molecular (g/mol) 161.96
Número MDL MFCD00036287
Clave InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
Nombre IUPAC dihidroxi(dioxo)molibdeno
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdic acid
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) MoO3 85% min
Densidad 3.1
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: molybdic acid