Learn More
MOPS, solución de tampón de 0,5 M, pH 6,0, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62476.AK
Cantidad | 250 mL |
---|
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
1132-61-2 | |
209.26 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:44115 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
70807 | |
3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico |
Especificaciones
MOPS buffer soln. | |
0.5 M | |
Líquida | |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 | |
209.26 | |
CHEBI:44115 |
1132-61-2 | |
6.0 | |
250 mL | |
Odorless | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico | |
70807 |