Learn More
MOPS, solución de tampón de 1,0 M, pH 5,5, Thermo Scientific™
89.35€ - 118.00€
CAS | 1132-61-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H15NO4S |
Peso molecular (g/mol) | 209.26 |
Número MDL | MFCD00006183 |
Clave InChI | DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 70807 |
ChEBI | CHEBI:44115 |
Nombre IUPAC | 3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15434669
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62261.AK |
250 mL |
89.35€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15444669
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62261.AP |
500 mL |
118.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
AplicacionesMOPS se utiliza con frecuencia como agente tamponador en biología y bioquímica. Se utiliza ampliamente para electroforesis en gel de poliacrilamida. Se utiliza como tampón de ácido morfolino propanesulfónico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
No se recomienda usar más de 20 mM en trabajos de cultivo celular de mamíferos. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
1132-61-2 | |
209.26 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:44115 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
70807 | |
3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico |
Especificaciones
MOPS buffer soln. | |
Incolora | |
5.5 | |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico | |
70807 |
1132-61-2 | |
Solución de tampón de 1,0 M | |
Líquido | |
Odorless | |
Soluble in water. | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 | |
209.26 | |
CHEBI:44115 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener frío