Learn More
Solución MOPS 10X, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Descripción
Solución de tampón MOPS premezclada (pH = 7,0) a una concentración 10X. Un tampón de baja fuerza iónica utilizado para la separación electroforética de ARN desnaturalizado de formaldehído
Un tampón de baja fuerza iónica utilizado para la separación electroforética de ARN
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | MOPS |
Nombre de nota | 10X Solution, pH 7 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |
ADNasa | Sin ADNasa |
Filtrado | 0,2 micras filtrado. |
Envase | Frasco de polietileno |
Proteasa | Protease free |
Índice Merck | 15, 6352 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 10X solution contains 0.2M MOPS, 20mM sodium acetate trihydrate, 10mM disodium EDTA and NaOH to pH of 7.0 |