Learn More
MOPS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483610 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
250 g
1 kg
CAS 1132-61-2
Fórmula molecular C7H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00006183
Clave InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 100.4%
Nombre IUPAC 4-(3-sulfonatopropil)morfolin-4-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.3