Learn More
MOPSO, 98 %
Tampones biológicos, intervalo de pH de 6,2 a 7,6
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044135.09
Cantidad 10 g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11329628
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
It is an important raw material used intermediate used in pharmaceuticals, organic synthesis, dye stuffs and agrochemicals. Also used as biological buffers, pH range 6.2-7.6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
68399-77-9
225.259
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
109333
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O
C7H15NO5S
MFCD00009629
mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy
ácido 2-hidroxi-3-morfolin-4-ilpropano-1-sulfónico
Especificaciones
MOPSO
276°C to 279°C
10 g
MFCD00009629
Water solubility under desired conditions ca.112,6g/L at 20°C.
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O
225.259
225.27
68399-77-9
Polvo
C7H15NO5S
mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-hidroxi-3-morfolin-4-ilpropano-1-sulfónico
109333
98%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos