Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA sin recubrimiento para MCP-1/CCL2 de ratón con placas
Kit de ELISA sin recubrimiento con placas
Especificaciones
Número de acceso P10148
Intervalo del ensayo 15-2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 15 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Alertas:
Contiene azida
Descripción
Descripción
El kit de ELISA sin recubrimiento para la proteína quimioatrayente de monocitos 1/CCL2 (MCP-1) de ratón contiene reactivos, placas y pares de anticuerpos previamente emparejados para realizar enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) para detectar y cuantificar los niveles de proteína de MCP-1 de ratón. El tampón de lavado y la solución de parada son necesarios para completar la reacción ELISA y se venden por separado. Principio del método Los ELISA están diseñados para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Un anticuerpo específico del objetivo se recubre en el fondo de los pocillos de una microplaca, que es un proceso nocturno. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma un sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
La MCP-1 (proteína quimiotáctica de monocitos 1, CCL2) tiene un peso molecular previsto de aproximadamente 11 kDa, aunque puede tener un peso molecular mayor debido a la glicosilación. La MCP-1 pertenece a la familia de las citocinas y desempeña un papel importante en los procesos de inmunorregulación e inflamación. La MCP-1 señala a través de receptores acoplados a proteínas G, CCR2 y CCR4 para reclutar linfocitos T de memoria, monocitos y células dendríticas. La MCP-1 se relaciona con la progresión tumoral, la angiogénesis, y muestra la actividad quimiotáctica selectiva hacia los monocitos y basófilos, pero no los neutrófilos o eosinófilos. La MCP-1 la producen diversos tipos celulares y es un potente quimioatrayente para monocitos, linfocitos T de memoria y células asesinas (NK) naturales. Además, la MCP-1 está indicada en la etiología de varios trastornos del sistema inmunitario y aumenta durante la infección y la inflamación. Mientras que la MCP-1 es un potente activador de basófilos, la proteína relacionada MCP-2 estimula tanto eosinófilos como basófilos. La MCP-3 ha demostrado tener el rango más amplio de influencia. La MCP-1 se ha implicado en la patogénesis de enfermedades caracterizadas por infiltrados monocíticos, como psoriasis, artritis reumatoide o aterosclerosis.
Especificaciones
Especificaciones
P10148
15 pg/mL
ELISA
Ratón
Lector de microplacas colorimétrico
IL-21,IL-22,IL-D110,IL-TIF,ILTIF,TIFIL-23,TIFa,zcyto18
HRP
Plasma, 100 μl; suero, 100 μl; sobrenadante, 100 μl
Proteína quimiotáctica de monocitos 1
1 h 45 min
15-2000 pg/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
ELISA
20296
Anticuerpo de captura: Anticuerpo pretitulado; purificado, Anticuerpo de detección: Anticuerpo pretitulado; conjugado con biotina, Estándar: Proteína recombinante para generar la curva estándar y calibrar las muestras, Tampón de recubrimiento 10X: Tampón para la siembra en placa del anticuerpo de captura, Diluyente 5X ELISA/ELISPOT: Tampón para bloquear y diluir la enzima y el anticuerpo de detección, Enzima: Avidina-HRP pretitulada, Sustrato: Solución de TMB 1X, Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y estándares, Placa de 96 pocillos: Corning Costar 9018 (incluido con el producto n.º que termina en sufijos -22; -76; -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
RUO
De 2 °C a 8 °C
Ratón
24 h 30 min
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación