Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA sin revestimiento de GM-CSF de ratón con placas
ELISA
Especificaciones
Número de acceso | P01587 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 4-500 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 4 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Alertas:
Contiene azida
Descripción
El Kit ELISA para el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos de ratón (GM-CSF) contiene pares de anticuerpos emparejados previamente, placas y reactivos para realizar enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) cuantitativos para detectar y cuantificar los niveles de proteína de GM-CSF de ratón. El tampón de lavado y la solución de parada son necesarios para completar la reacción ELISA y se venden por separado. Principio del método Los ELISA están diseñados para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Un anticuerpo específico del objetivo se recubre en el fondo de los pocillos de una microplaca, que es un proceso nocturno. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma un sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
The GM-CSF gene encodes for a cytokine that regulates the production, differentiation, and function of macrophages and granulocytes. The active form of the protein exists as a homodimer in the extracellular space. This gene is located in a cluster of related genes at the chromosome region 5q31, which has been associated with interstitial deletions in the 5q- syndrome and acute myelogenous leukemia. Other genes in the cluster include interleukins 4, 5, and 13. The gene is involved in promoting tissue inflammation. Elevated levels of cytokines, including the one produced by this gene, have been observed in SARS-CoV-2 infected patients with acute respiratory distress syndrome. Mice that lack this gene or its receptor have been shown to develop pulmonary alveolar proteinosis.Especificaciones
P01587 | |
4 pg/mL | |
ELISA | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IFN-g,Ifg | |
HRP | |
Suero, 100 μl; Sobrenadante, 100 μl | |
Factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos, factor estimulante de colonias, CSF12 | |
1 h 45 min |
4-500 pg/ml | |
Biotina | |
Sobrenadante, Suero | |
ELISA | |
12981 | |
Anticuerpo de captura: Anticuerpo pretitulado; purificado, Anticuerpo de detección: Anticuerpo pretitulado; conjugado con biotina, Estándar: Proteína recombinante para generar la curva estándar y calibrar las muestras, Tampón de recubrimiento 10X: Tampón para la siembra en placa del anticuerpo de captura, Diluyente 5X ELISA/ELISPOT: Tampón para bloquear y diluir la enzima y el anticuerpo de detección, Enzima: Avidina-HRP pretitulada, Sustrato: Solución de TMB 1X, Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y estándares, Placa de 96 pocillos: Corning Costar 9018 (incluido con el producto n.º que termina en sufijos -22; -76; -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
24 h 30 min |
Para uso exclusivo en investigación